Normy mikrobiologiczne
Gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne eliminują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym, zapewniając, że uwierzytelniona kultura kontrolna jest wykorzystywana do każdego testu kontroli jakości. Te materiały kontrolne muszą być odpowiednie do celu, biorąc pod uwagę, że dokładne i wiarygodne wyliczenie mikroorganizmów, często w stosunkowo niskich liczbach, ma zasadnicze znaczenie dla próbek farmaceutycznych, żywności, wody i środowiska. Dodatkowo, kontrole te powinny mieć zastosowanie do szerokiej gamy różnych matryc zwykle testowanych w jednym laboratorium.
Nasze dyski Vitroids™ i LENTICULE® zostały specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić laboratoriom wykorzystanie odpowiednich, gotowych do użycia kontroli mikrobiologicznych dla każdego testu kontroli jakości podłoża. Stężenia jednostek tworzących kolonie (CFU) są starannie skalibrowane w celu zminimalizowania lub wyeliminowania potrzeby rozcieńczania i są dostarczane na licencji National Collection of Type Cultures (NCTC®) / National Collection of Type Cultures (NCTC®)./sup>)/National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®) i Spanish Type Culture Collection (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®).
Krążki Vitroids™ i LENTICULE® są produkowane zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Składające się z czystych kultur bakterii, grzybów lub drożdży w stałej matrycy rozpuszczalnej w wodzie, dyski te są stabilne przez co najmniej 16 miesięcy i są w stanie żywotnym z okresem trwałości 16-24 miesięcy. Zawierają również zdefiniowane certyfikowane CFU z odchyleniem standardowym i rozszerzoną niepewnością.
Czytaj więcej o:
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Application Note: Using Vitroids™ and LENTICULE® Discs for spiking samples
- Brochure: Certified Reference Microorganisms
- Flyer: EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
- Flyer: Pharmaceutical Microbiology – Microorganisms for Growth Promotion
- Whitepaper: Vitroids™ and LENTICULE® discs Strain equivalency to ATCC and CMCC
Zalety stosowania dysków Vitroids™ i krążków LENTICULE®
- Kluczowe cechy: Certyfikowane CFU, wiarygodne zdefiniowane inokulum w zakresie od 15-150000 na krążek.
- Stabilność: Stabilny przez prawie 16 miesięcy, może być przechowywany w temperaturze -20 °C. Liczba CFU nie zmienia się, organizmy nie potrzebują czasu na regenerację i nie mają fazy opóźnienia.
- Oszczędność czasu: Oszczędność 1 godziny na testowany szczep. Krążki oszczędzają czas, ponieważ eliminują potrzebę przygotowywania kultur podstawowych. Organizmy nie wymagają czasu regeneracji ani etapu wstępnego wzbogacania.
- Dokładność: Odchylenie standardowe i zakres stężeń w certyfikacie jakości (CoQ).
- Traceability: Krążki są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej metodą liofilizacji z kolekcji CECT®, NCTC® i NCPF®. Płytki są identyfikowalne w porównaniu do CRM w celu charakteryzacji. Każda płytka jest przechowywana jako obraz, a wszystkie dokumenty i dane są również zapisywane.
Certyfikowane mikroorganizmy referencyjne (CRMs)
.Oferujemy szeroką gamę czystych kultur bakterii, grzybów lub drożdży Vitroids™ i krążków CRM LENTICULE®, które są stabilne przez co najmniej rok.
Standardy bakterii: Krążki są dostarczane z bakteriami w stadium żywotności (bez fazy lag lub czasu regeneracji) i kompleksowym certyfikatem analizy, który określa średnią liczbę jtk oraz rozszerzoną niepewność dotyczącą średniej wartości.
Standardy drożdżowe: Dostarczamy drożdżowe CRM w krążkach Vitroids™ z wartościami cfu w zakresie 15-80, 80-130 i 1,000-10,000 dla potrzeb laboratoryjnych.
Standardy pleśni: Oferujemy CRM pleśni w postaci krążków Vitroids™, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktów, które są rutynowo narażone na działanie pleśni i grzybów.
Standardy kontroli negatywnej:Oferujemy CRM kontroli negatywnej w postaci krążków LENTICULE®, które zapewniają skuteczność eksperymentów mikrobiologicznych.
Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą Dyski Vitroids™ i LENTICULE®.