Merck
Certyfikowane mikroorganizmy referencyjne
Dla niezawodnego testowania wydajności
Kontrola jakości jest istotnym elementem laboratoryjnego systemu zapewnienia jakości, a certyfikowane materiały referencyjne (CRM) są niezbędne do skutecznej kontroli jakości. Krążki Vitroids™ i LENTICULE® firmy Millipore zostały specjalnie opracowane, aby zapewnić laboratoriom możliwość stosowania odpowiednich, gotowych do użycia kontroli mikrobiologicznych dla każdego testu kontroli jakości pożywki.
Stężenia jednostek tworzących kolonie (jtk) są zaprojektowane tak, aby nie były wymagane żadne lub tylko minimalne etapy rozcieńczania i są dostarczane na licencji National Collection of Type Cultures (NCTC®)/ National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®) i Spanish Type Culture Collection (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®).
The LENTICULE® i Krążki Vitroids™ są produkowane w warunkach zgodnych z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Krążki te zawierają określone certyfikowane jtk z odchyleniem standardowym i niepewnością rozszerzoną. Krążki zawierają czyste kultury bakterii, drożdży lub pleśni w stałej, rozpuszczalnej w wodzie matrycy. Certyfikowany materiał referencyjny dla mikroorganizmów znajduje zastosowanie w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i badań środowiskowych, do opracowywania i walidacji metod oraz jako kultury wykorzystywane w badaniach naukowych.
Jak zapewniamy wiarygodne i dokładne wyniki dzięki Vitroids™ i LENTICULE® discs
Krążki Vitroids™ i LENTICULE® są łatwo dostępne w postaci małych krążków rozpuszczalnych w wodzie, co upraszcza proces przygotowania inokulum. Możesz obejrzeć film demonstrujący krok po kroku procedury korzystania z tych dysków CRM bezpośrednio lub za pośrednictwem płynnych mediów przed inokulacją.
  • Kluczowe cechy: Certyfikowane CFU, wiarygodne zdefiniowane inokulum w zakresie od 15-150000 na krążek.
  • Stabilność: Stabilny przez prawie 16 miesięcy, może być przechowywany w temperaturze -20 °C. Liczba CFU nie zmienia się, organizmy nie potrzebują czasu na regenerację i nie mają fazy opóźnienia.
  • Oszczędność czasu: Oszczędność 1 godziny na testowany szczep. Krążki oszczędzają czas, ponieważ eliminują potrzebę przygotowywania kultur podstawowych. Organizmy nie wymagają czasu regeneracji ani etapu wstępnego wzbogacania.
  • Dokładność: Odchylenie standardowe i zakres stężeń w certyfikacie jakości (CoQ).
  • Traceability: Krążki są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej metodą liofilizacji z kolekcji CECT®, NCTC® i NCPF® . Płytki są identyfikowalne w porównaniu do CRM w celu charakteryzacji. Każda płytka jest przechowywana jako obraz, a wszystkie dokumenty i dane są również zapisywane.
 Bacteria standards
Dostarczamy szeroką gamę czystych kultur bakterii;bakterii CRM LENTICULE® i krążków Vitroids™, które są stabilne przez co najmniej rok. Krążki są dostarczane z bakteriami w fazie żywotności (bez fazy lag lub czasu regeneracji) i kompleksowym certyfikatem analizy, który określa średnią liczbę jtk oraz rozszerzoną niepewność dotyczącą średniej wartości.
Standardy drożdżowe
Dostarczamy krążki drożdżowe CRMs in Vitroids™ z wartościami cfu w zakresie 15-80, 80-130 i 1,000-10,000 dla Twoich potrzeb laboratoryjnych.
Wzorce pleśni
Oferujemy wzorce pleśni CRM w postaci krążków Vitroids™, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktów, które są rutynowo narażone na działanie pleśni i grzybów.
Standardy kontroli negatywnej
Posiadamy CRM kontroli negatywnej w postaci krążków LENTICULE®, które zapewniają skuteczność eksperymentów mikrobiologicznych.
Obejrzyj webinarium na temat mikrobiologicznych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM), aby poznać wymagania techniczne i zastosowania CRM oraz innowacyjnych akredytowanych dysków Vitroids™ i LENTICULE® wg norm EN ISO 17034:2016 i ISO/IEC 17025:2017.
Food & Beverage Services and Regulatory
Nasz zespół doświadczonych specjalistów może dostarczyć rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb i pomóc zoptymalizować praktyki testowania mikrobiologicznego QC w celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli jakości.
Listy produktów
.
Drożdże i pleśnie
Loading
Bacillales
Loading
Inne pałeczki
Loading
Escherichia
Loading
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter
Loading
Salmonella
Loading
Inne gammaproteobakterie
Loading
Loading
Powiązane zasoby produktów
.
Microbiology Standards - Vitroids™ i krążki LENTICULE® oszczędzają czas i koszty, ponieważ eliminują potrzebę przygotowywania kultur podstawowych.
Normy mikrobiologiczne
Krążki Vitroids™ i LENTICULE® oszczędzają czas i koszty, ponieważ eliminują potrzebę przygotowywania kultur podstawowych. Organizmy nie wymagają również czasu regeneracji ani etapów wstępnego wzbogacania.
Pobierz broszurę
Vitroids™ i Lenticule® Discs do wzbogacania próbek - : Dowiedz się, jak korzystać z certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM), aby wykonać protokół wzbogacania w celu weryfikacji metody.
Dyski Vitroids™ i Lenticule® do oznaczania próbek.
Dowiedz się, jak korzystać z certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) w celu wykonania protokołu spikingowego do weryfikacji metody.
Pobierz aplikację Note
Microbiology Standards - Vitroids™ i krążki LENTICULE® oszczędzają czas i koszty, ponieważ eliminują potrzebę przygotowywania kultur podstawowych.
Kontrola jakości mikrobiologicznej żywności zgodnie z normą EN ISO 11133
Nasze podłoża hodowlane są zgodne z normą ISO 11133, a odpowiadające im szczepy QC - dostępne w postaci gotowych do użycia krążków Vitroids™ i LENTICULE® ;
.
Pobierz ulotkę
Mikrobiologia farmaceutyczna - mikroorganizmy wspomagające wzrost
Chcesz uprościć testowanie wydajności pożywek hodowlanych? Nasze certyfikowane materiały referencyjne Vitroids™ i LENTICULE® Discs są dostosowane do usprawnienia testów stymulacji wzrostu. Oferują one gotowe do użycia dyski z praktycznymi poziomami CFU.
Pobierz ulotkę
Vitroids™ i dyski LENTICULE® Równoważność szczepów z ATCC i CMCC
Wszystkie szczepy dla dysków Vitroids™ i LENTICULE® pochodzą z kolekcji kultur komórkowych. Możesz przeczytać białą księgę, aby poznać historię każdego użytego szczepu, w tym sekwencje genów i odsyłacze do ATCC, CMCC i innych kolekcji kultur komórkowych.
Dowiedz się więcej
Rzapytanie Mo Iinformacji Ao Onaszych Ccertyfikowany Rwniosek Morganizmy Vitroids™ & LENTICULE® Discs
Pola oznaczone * są wymagane.