Merck
CRM11994M
Millipore
Listeria monocytogenes NCTC 11994 Lenticule® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Wzorce mikrobiologiczne, certyfikowany materiał odniesienia, krążki Listeria NCTC 11994 8841
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
package of 10 discs
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
zanieczyszczenia
500-50000 CFU
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Listeria monocytogenes
Listeria spp.
Opis ogólny
Krążki Listeria monocytogenes NCTC 11994 8841 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 500-50000 na krążek.
Technologia pozwala na długotrwałe przechowywanie i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do codziennej wewnętrznej kontroli jakości. Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów NCTC.
Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Krążki
8841 są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF). Są one produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia.
Zastosowanie
Krążki Listeria monocytogenes NCTC 11994 8841 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i badań środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do wykorzystania w badaniach naukowych i celach edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • Co najmniej 16 miesięcy trwałości w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas odzyskiwania ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: NCTC 11994
Inne kolekcje kultur komórkowych:
  • DSM 15675
  • 9660 4032
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive zawierającej więcej informacji o metabolizmie, genomie, podłożach hodowlanych i innych.
Strain History - Accessioned into the NCTC in 1986 < P. N. Pini (Food Hygine Laboratory, Central Public Health Laboratory, Colindale, London, UK). Isolated from soft cheese, UK, in 1986-85.
Informacje prawne
Szczep pochodzący z NCTC
CECT is a registered trademark of Universitat de Valencia
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia D Raposo et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 12(1), 22-29 (2015-08-11)
Sucrose octa(N-ethyl)carbamate was synthesized directly from sucrose and ethyl isocyanate, and its structure was confirmed by various analytical methods, such as (1)H and (13)C NMR, FTIR, m.p., MS, and optical rotation. Its antibacterial, antifungal and cytotoxic activities were investigated. It
Krasimira T Petrova et al.
Carbohydrate research, 417, 66-71 (2015-10-04)
A library of 1-(1',2,3,3',4,4',6-hepta-O-acetyl-6'-deoxy-sucros-6'-yl)-1,2,3-triazoles have been investigated for their antibacterial, antifungal and cytotoxic activities. Most of the target compounds showed good inhibitory activity against a variety of clinically and food contaminant important microbial pathogens. In particular, 1-(1',2,3,3',4,4',6-hepta-O-acetyl-6'-deoxy-sucros-6'-yl)-4-(4-pentylphenyl)-1,2,3-triazole (5) was highly
Powiązane treści
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Millipore®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Poznaj certyfikowane mikrobiologiczne materiały referencyjne: VITROIDS, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM11994M-10EA4061833541791
CRM11994M-1VL4061834108498