IRMM447
Genomic DNA of Listeria monocytogenes (4B, NCTC 11994)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
genomic analysis
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM447.
IRMM447.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)