Kluczowe dokumenty
N0500000
Neostigmine bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium bromide, Prostigmine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
neostigmine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
informacje o genach
human ... ACHE(43)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)