Merck
NIST2192A
Sodium carbonate
NIST® SRM® 2192a, pD Standard
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
NIST standard reference material
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 7.1% at 0 °C
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
glycerol: soluble
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Składnik buforowy, może być stosowany do usuwania białek błon obwodowych.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Węglan sodu (Na2CO3), wodorowęglan sodu (NaHCO3)
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NIST2192A4061834141402