Kluczowe dokumenty
ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Heksachlorobenzen (HCB) i heksachlorobutadien (HCBD)
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMCE100.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)