NIST892
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® 892, (Ni-Hard, Type IV)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) ma postać małych granulek przygotowanych metodą atomizacji wodnej i jest przeznaczony do stosowania w chemicznych i instrumentalnych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 892_cert
SRM 892_SDS
SRM 892_cert
SRM 892_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Arsen (As), Bor (B), Gal (Ga), Antymon (Sb), Wolfram (W), Cyrkon (Zr), Tlen (O), Azot (N), Wodór (H), Żelazo (Fe), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Arsen (As), Bor (B), Gal (Ga), Antymon (Sb), Wolfram (W), Cyrkon (Zr), Tlen (O), Azot (N), Wodór (H), Żelazo (Fe), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Kobalt (Co)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)