Kluczowe dokumenty
1.15111
Millipore
Żel krzemionkowy 60 (0,015-0,040 mm)
for column chromatography
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
231-545-4
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
opis
for column chromatography
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
15-40 μm
wielkość porów
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
gęstość nasypowa
200‑1430 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Cechy i korzyści
Silica gel 60 (0.063-0.100 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
Opakowanie
Plastic bottle
Komentarz do analizy
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm