1.07733
Żel krzemionkowy 60 (0,2-0,5 mm)
for column chromatography
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silica gel (irregularly-shaped)
Poziom jakości
grupa aktywna macierzy
Irregular-Shaped Silica Gel
wielkość cząstki
200-500 μm
wielkość porów
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
gęstość nasypowa
200‑1430 kg/m3
Zastosowanie
plasma purification
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoką zdolność adsorpcyjną
- Wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność.
- Ochrona substancji wrażliwych na wilgoć podczas przechowywania i transportu lub utrzymywanie suchości bezwodnych rozpuszczalników.
- Granulaty w różnych rozmiarach lub kulki
Opakowanie
Komentarz do analizy
Fe (żelazo): ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu: ≤ 7,0 %
Wielkość cząstek: 90 % między 0,200 - 0,500 mm