Merck
805890
Sigma-Aldrich
Silica
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Synonim(y):
Porous Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
wielkość porów
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mesoporous silicas are inorganic materials that have porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wang Y, et al.
Advanced Materials, 273, 273-273 (2015)
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Produkty
Mesoporous Silica and their Applications
Mezoporowata krzemionka stosowana w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, katalizie, biokatalizie i dostarczaniu leków.