Merck
643645
Sigma-Aldrich
Silica, mesostructured
MCM-41 type (hexagonal)
Synonim(y):
Silica, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
powierzchnia
~1000 m2/g , BET
rozmiar komórki jednostkowej
4.5-4.8 nm
wielkość porów
0.98 cm3/g pore volume
2.1-2.7 nm pore size
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.34 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase, prepared in the presence of quaternary ammonium halide surfactant. It has ordered and large pores with diameter in the range 1.5-10 nm and specific surface area of 1500 m2/g.
Zastosowanie
MCM-41 may be used as a base material that can be assembled with platinum complexes to develop luminescent oxygen sensing materials. It may also be used as an adsorbent in CO2 capture application. Surface functionalized MCM-41 may be used as a catalyst in the synthesis of bisphenol A.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Chiral mesostructured silica nanofibers of MCM-41
Wang B, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(13), 2088-2090 (2006)
Effect of surface functionalization of MCM-41-type mesoporous silica nanoparticles on the endocytosis by human cancer cells
Slowing I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14792-14793 (2006)
Oxygen sensing materials based on mesoporous silica MCM-41 and Pt (II)-porphyrin complexes
Zhang H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(31), 3181-3186 (2005)
In situ investigations on cetyltrimethylammonium surfactant/silicate systems, precursors of organized mesoporous MCM-41-type siliceous materials
Frasch J, et al.
Langmuir, 16(23), 9049-9057 (2000)
Adsorption of CO2-containing gas mixtures over amine-bearing pore-expanded MCM-41 silica: application for gas purification
Belmabkhout Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(1), 359-365 (2009)
Produkty
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous Silica and their Applications
Mezoporowata krzemionka stosowana w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, katalizie, biokatalizie i dostarczaniu leków.
Zobacz wszystko