Key Documents
777242
Silica, mesostructured
SBA-15, 99% trace metals basis
Synonim(y):
Silica, Porous Silica, nanostructured silica, Silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Postać
solid
tw
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous Silica and their Applications
Mezoporowata krzemionka stosowana w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, katalizie, biokatalizie i dostarczaniu leków.