Kluczowe dokumenty
900773
Sigma-Aldrich
Silica
MCM-41, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Synonim(y):
Mezostrukturalna krzemionka, Plaster mezoporowaty
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
pellets
śr. × grubość
2 mm × 5 mm
Zastosowanie
Unikalne właściwości fizyczne, takie jak wysoka powierzchnia i uporządkowana struktura porów, sprawiają, że mezoporowata krzemionka jest przydatna w różnorodnych zastosowaniach, od sekwestracjiCO2 po katalizę i usuwanie metali ciężkich ze strumieni odpadów. Nasze granulowane materiały mezoporowate są łatwe w obsłudze i odpowiednie do wyżej wymienionych zastosowań, zwłaszcza w formacie kolumnowym, który jest często wymagany podczas ciągłego przetwarzania.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of Gold Catalysts Supported on Mesoporous Silica Materials: Recent Developments.
Gutierrez LF, et al.
Catalysts, 1, 97-154 (2011)
Aoife M Burke et al.
Journal of hazardous materials, 164(1), 229-234 (2008-09-23)
Here we demonstrate aminopropyl and mercatopropyl functionalised and bi-functionalised large pore mesoporous silica spheres to extract various metal ions from aqueous solutions towards providing active sorbents for mitigation of metal ion pollution. Elemental analysis (EA) and FTIR techniques were used
Amrit Kumar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(48), 14372-14377 (2015-10-07)
Sequestration of CO2, either from gas mixtures or directly from air (direct air capture, DAC), could mitigate carbon emissions. Here five materials are investigated for their ability to adsorb CO2 directly from air and other gas mixtures. The sorbents studied