Merck
428361
Sigma-Aldrich
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine
Dye content 85 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H42N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
≥83.0% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, 85%
mp
182 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
618.0-624.0 nm in hexane
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2nc1nc3cc(c(nc4cc(c(n4)nc5cc(c(n2)[nH]5)C(C)(C)C)C(C)(C)C)[nH]3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H42N8/c1-29(2,3)17-13-21-33-25(17)37-22-14-18(30(4,5)6)27(34-22)39-24-16-20(32(10,11)12)28(36-24)40-23-15-19(31(7,8)9)26(35-23)38-21/h13-16H,1-12H3,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
Klucz InChI
DKCJDGYFHWIGBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,7,12,17-tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine (TP) is a near infrared (nir) emitting dye. The dye is hydrophobic in nature. Dye incorporated BVqMAA micelles in cancer cell were studied for its drug delivery uptake and distribution.
Zastosowanie
2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine has been used in multifunctional drug delivery investigations from ionic triblock terpolymer micelles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Towards multi-functional drug delivery systems from ionic triblock terpolymer micelles.
Synatschke CV, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 53(2), 398-398 (2012)