Kluczowe dokumenty
448192
m-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
3-Methylphenol-d8
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
Klucz InChI
RLSSMJSEOOYNOY-IWRLGKISSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?