Kluczowe dokumenty
448206
p-Cresol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
4-Methylphenol-d8
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
Klucz InChI
IWDCLRJOBJJRNH-IWRLGKISSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?