Merck
487708
Sigma-Aldrich
p-Cresol-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
4-Methyl-13C-phenol
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
kolor
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
Klucz InChI
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)