Kluczowe dokumenty
614351
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
Synonim(y):
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
Klucz InChI
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)