czystość izotopowa
25 atom %
Próba
≥99.5% (Total Xenon)
Postać
gas
zanieczyszczenia
<0.5% Total others
przesunięcie masy
M-4
ciąg SMILES
[128Xe]
InChI
1S/Xe/i1-3
Klucz InChI
FHNFHKCVQCLJFQ-OIOBTWANSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)