Merck
735515
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H4Cl2
Masa cząsteczkowa:
152.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
52-54 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
OCJBOOLMMGQPQU-IDEBNGHGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)