Merck
71916
Sigma-Aldrich
Sodium 2-propanethiolate
technical, ≥90.0% (RT)
Synonim(y):
2-Propanethiol sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Beilstein:
3618618
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (RT)
Formularz
powder
ciąg SMILES
CC(C)S[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NQHKCHWQDDWQJR-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Biphenyl and bimesityl tetrasulfonic acid–new linker molecules for coordination polymers: This study discusses the use of Sodium 2-propanethiolate in the synthesis of new coordination polymers. The article details the process and the resulting chemical structures, providing insights into the potential applications of these materials in various fields (F Behler, MS Wickleder, J Christoffers - ARKIVOC, 2015).
Inne uwagi
Intermediate for the synthesis of various thiol esters and thio ethers. Synthesis of polymercapto-arenes from polyhalides via poly(isopropyl thio ethers)
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)