Kluczowe dokumenty
926396
Solution-processable Blue TADF TB-P3Cz
≥95%
Synonim(y):
9′-(2,12-Di-tert-butyl-5,9-dioxa-13b-boranaphtho- [3,2,1-de]anthracen-7-yl)-9,9′′-diphenyl-9H,9′H,9′′H-3,3′:6′,3′′-tercarbazole, TADF Blue, TADF no host
About This Item
Polecane produkty
opis
PL: 460 nm (film)
ΔEST : 0.113 eV
blue light
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
kolor
yellow
rozpuszczalność
THF: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO -4.88 eV
LUMO -1.72 eV
Zastosowanie
Bright, deep blue and stable emitters for OLEDs are grand challenge on OLED design at the moment. In this context, our TB-P3Cz is a promising TADF as solution-processable TADF blue emitter without the need of a host with a singlet–triplet energy gap (ΔEST) of 0.113 eV.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)