Key Documents
932159
t-DABNA
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2,12-Di-tert-butyl-5,9-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-5,9-dihydro-5,9-diaza-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
pasmo wzbronione
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
temp. przejścia
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
rozpuszczalność
methylene chloride: soluble
λmaks.
445 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)