Merck
914142
Sigma-Aldrich
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in water
wielkość cząstki
900 nm
wielkość porów
non-porous
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki znajdują zastosowanie w dostarczaniu leków i obrazowaniu molekularnym, podczas gdy cząstki o wielkości mikronów są wykorzystywane w chromatografii cieczowej. Oferujemy wysoce monodyspersyjną nieporowatą krzemionkę w roztworze wodnym, o rozmiarach od 150 nm do 900 nm. Wysoka monodyspersyjność naszych cząstek sprawia, że nadają się one do wyżej wymienionych zastosowań.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhigang Xu et al.
Nanoscale, 7(13), 5859-5868 (2015-03-12)
A myriad of drug delivery systems such as liposomes, micelles, polymers and inorganic nanoparticles (NPs) have been developed for cancer therapy. Very few of them, however, have the ability to integrate multiple functionalities such as specific delivery, high circulation stability
Global Trade Item Number
SKUGTIN
914142-2ML4061842083077