Key Documents
914622
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Synonim(y):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
5 % (w/w) in water
wielkość cząstki
500 nm
wielkość porów
non-porous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)