Kluczowe dokumenty
791342
Silica, nanoparticle dispersion in water
<50 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Synonim(y):
NH2 functionalized NPs
Formularz
dispersion
nanoparticles
okres trwałości
1 yr
stężenie
in water (Dispersion)
wielkość cząstki
<50 nm (DLS)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
20-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dispersion loading and medium (27 ± 3) wt.-% in water
Particle size d90 (volume distribution; DLS) < 50 nm
pH 2 ± 1
Density (1.2 ± 0.1) g/l
Primary particle size < 20 nm
Surface modification using Triethoxylpropylaminosilane
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
791342-25ML | 4061837525216 |