Kluczowe dokumenty
926213
TADF Blue m-ACSO2
≥95%
Synonim(y):
10,10′-(sulfonylobis(3,1-fenylen))bis(9,9-dimetylo-9,10-dihydroakrydyna), m-ACSO2, TADF bez hosta
About This Item
Polecane produkty
opis
PL: 473 nm (film)
delta EST: 0.07 eV
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
pasmo wzbronione
3.1 eV
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
THF: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
(blue) (light)
Energia orbitalna
HOMO -5.36 eV
LUMO -2.26 eV
Zastosowanie
Jasne, ciemnoniebieskie i stabilne emitery dla OLED są obecnie wielkim wyzwaniem w projektowaniu OLED. W tym kontekście, nasz m-ACSO2 jest obiecującym niebieskim emiterem TADF, który może być przetwarzany w roztworze bez potrzeby stosowania nośnika, z przerwą energetyczną singlet-trójwartościową (ΔEST) wynoszącą 0,07 eV.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)