922501
TXO-TPA
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-(Diphenylamino) phenyl]-10, 10-dioxide-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
energy gap
0.052 eV, delta EST
strata
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
rozpuszczalność
toluene: soluble
fluorescencja
λem 625 nm (film)
Energia orbitalna
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.5 eV
λ
in toluene
absorpcja UV
λ: 299 nm±5 nm Amax
λ: 415 nm±5 nm Amax
Zastosowanie
EQE of 9.75 %.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3