Merck
932132
Sigma-Aldrich
2PXZ-OXD
≥99% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H24N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
opis
3.2 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
strata
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
rozpuszczalność
toluene: soluble
fluorescencja
λem 512 nm±10 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV 
LUMO -2.1 eV 
λ
291 nM in toluene
in toluene
absorpcja UV
λ: 291 nm±5 nm Amax
Zastosowanie
2PXZ-OXD może być stosowany w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED) jako warstwa transportu elektronów, ułatwiając efektywne wstrzykiwanie i transport ładunków ujemnych (elektronów) z katody do warstwy emisyjnej. 2PXZ-OXD wykazuje dobrą mobilność elektronów i doskonałe właściwości blokujące elektrony, przyczyniając się do poprawy transportu ładunków i ogólnej wydajności urządzenia w diodach OLED. Co więcej, 2PXZ-OXD może być wykorzystywany w badaniach takich jak organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) i organiczne tranzystory polowe (OFET) ze względu na jego właściwości transportu i blokowania elektronów.
Używany jako zielony domieszek TADF, z EQE wynoszącym 14,9%.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxadiazole- and triazole-based highly-efficient thermally activated delayed fluorescence emitters for organic light-emitting diodes.
Lee J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1, 4599-4604 (2013)