Merck
932124
Sigma-Aldrich
SF3-TRZ
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2-(9,9′-Spirobi[fluoren]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H25N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
opis
3.44 eV (EG: HOMO-LUMO gap)
rozpuszczalność
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO -6.54 eV 
LUMO -3.10 eV 
ciąg SMILES
n1c(nc(nc1c9ccccc9)c3cc4c(cc3)C5(c8c4cccc8)c6c(cccc6)c7c5cccc7)c2ccccc2
InChI
1S/C40H25N3/c1-3-13-26(14-4-1)37-41-38(27-15-5-2-6-16-27)43-39(42-37)28-23-24-36-32(25-28)31-19-9-12-22-35(31)40(36)33-20-10-7-17-29(33)30-18-8-11-21-34(30)40/h1-25H
Klucz InChI
WXERYVSPWGUIQV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SF3-TRZ może być również wykorzystywany w urządzeniach takich jak organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) i organiczne tranzystory polowe (OFET). W urządzeniach OPV może służyć jako materiał transportujący lub blokujący elektrony, pomagając w wydajnym pobieraniu i gromadzeniu ładunków. W tranzystorach OFET SF3-TRZ może działać jako warstwa transportu elektronów, umożliwiając płynny przepływ elektronów w urządzeniu. Może być stosowany jako warstwa transportu elektronów w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED), ułatwiając wydajne wstrzykiwanie i transport ładunków ujemnych (elektronów) z katody do warstwy emisyjnej.
Zastosowanie jako host TADF dla Green TADF OLED, EQE 20,6%.
µ0 (dziura) : ~9 × 10-9 cm2 V-1 s-1
µ0(elektron): ~4 × 10-5 cm2 V-1 s-1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)