Merck
595810
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-1-13C,18O2
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH213C18O2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Próba
97% (CP)
Postać
solid
tw
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[18OH][13C](=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1,4+2,5+2
Klucz InChI
KDPAWGWELVVRCH-WQYKMEHRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)