Merck
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Propylene dichloride-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D6Cl2
Masa cząsteczkowa:
119.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
95-96 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
gęstość
1.216 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Klucz InChI
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Temperatura zapłonu (°C)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)