Z757977
Sartorius Picus electronic pipette
12 channel, volume 10-300 μL, pack of 1 ea
Synonim(y):
pipetory, pipetowanie elektroniczne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
Właściwości
12-channel
CE compliant
electronic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 735461
pojemność
10-300 μL
moc baterii
rechargeable
przydatność
suitable for (Product is used in uHPLC, HPLC and trace analysis applications.)
Opis ogólny
Elektroniczne wyrzucanie końcówek, jedno pokrętło regulacji obsługiwane ręcznie i wygodnie umiejscowiony przycisk startowy minimalizują siłę potrzebną do pipetowania. Powtarzalne i czasochłonne pipetowanie może być wykonywane dokładnie i szybko dzięki trybom dozowania seryjnego i nowemu Trackerowi - doskonałej pomocy na przykład w pracy z mikropłytkami.
- Tracker w połączeniu z trybami pipetowania, pipetowania odwrotnego i dozowania wielokrotnego ułatwia pracę z mikropłytkami.
- Możliwość regulacji 1-punktowej, 2-punktowej i 3-punktowej
- Łatwa konserwacja dolnych części
- Filtry Safe-Cone we wszystkich modelach > 10 μl zapobiegające zanieczyszczeniom
- Autoklawowalne dolne części we wszystkich modelach (z wyjątkiem mcp 1200 μl)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)