Kluczowe dokumenty
Z757861
Sartorius Picus electronic pipette
single channel, volume 50-1000 μL, pack of 1 ea
Synonim(y):
pipetory, pipetowanie elektroniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
wejście AC/DC
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
Właściwości
CE compliant
electronic
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 735081
pojemność
50-1000 μL
moc baterii
rechargeable
przydatność
suitable for (Product is used in uHPLC, HPLC and trace analysis applications.)
Opis ogólny
Sartorius Picus z rodziny Biohitfamily to najmniejsza i najlżejsza pipeta elektroniczna na rynku, która pomaga uniknąć objawów związanych z pipetowaniem, takich jak RSI (powtarzające się przeciążenie). Konstrukcja uchwytu Picus i umiejscowienie przycisków operacyjnych umożliwia wygodne pipetowanie.
Elektroniczne wyrzucanie końcówek, jedno pokrętło regulacji obsługiwane ręcznie i wygodnie umiejscowiony przycisk startowy minimalizują siłę potrzebną do pipetowania. Powtarzalne i czasochłonne pipetowanie może być wykonywane dokładnie i szybko dzięki trybom dozowania seryjnego i nowemu Trackerowi - doskonałej pomocy na przykład w pracy z mikropłytkami.
  • Tracker w połączeniu z trybami pipetowania, pipetowania odwrotnego i dozowania wielokrotnego ułatwia pracę z mikropłytkami.
  • Możliwość regulacji 1-punktowej, 2-punktowej i 3-punktowej
  • Łatwa konserwacja dolnych części
  • Filtry Safe-Cone we wszystkich modelach > 10 μl zapobiegające zanieczyszczeniom
  • Autoklawowalne dolne części we wszystkich modelach (z wyjątkiem mcp 1200 μl)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)