Kluczowe dokumenty
46838-U
Supelco
EPA 8260 Internal Standards Mix 1
certified reference material, 2500 μg/mL in methanol
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 8260
610
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type internal
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2500 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
EPA 8260 Internal Standards Mix 1 to wieloskładnikowy roztwór zawierający chlorobenzen-d5, 1,4-dichlorobenzen-d4 i fluorobenzen jako certyfikowane materiały referencyjne (CRM).
Metody US EPA serii 8000 to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania chlorowcowanych i aromatycznych lotnych związków organicznych znajdujących się na listach EPA Appendix VIII i Appendix IX w odpadach stałych i wodach gruntowych w aktywnych miejscach przetwarzania, przechowywania i usuwania niebezpiecznych substancji.
Zastosowanie
EPA 8260 Internal Standards Mix 1 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania analitów lotnego węgla organicznego (VOC) w próbkach na bazie rur polietylenowych (PE) metodą chromatografii gazowej (GC) w połączeniu ze spektrometrią mas z pułapką jonową (ITMS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Chlorobenzene-d5
    1,4-Dichlorobenzene-d4
    Fluorobenzene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)