1.03495
1,1,2,2-tetrachloroetan-D2
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonim(y):
Czterochlorek acetylenu, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroetan
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
6.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
mp
-36 °C
rozpuszczalność
3 g/L
gęstość
1.595 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
ClC(Cl)(C(Cl)(Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
Klucz InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,02%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3