Merck
607525
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CD213CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1/hD
Klucz InChI
KDPAWGWELVVRCH-GLDNNCGESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)