Merck
490504
Sigma-Aldrich
Phenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
metody
protein expression: suitable
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)