Merck
591513
Sigma-Aldrich
Phenol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Oc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreyah L Pope et al.
Structure (London, England : 1993), 28(9), 1004-1013 (2020-05-30)
Despite high-resolution crystal structures of both inactive and active G protein-coupled receptors (GPCRs), it is still not known how ligands trigger the large structural change on the intracellular side of the receptor since the conformational changes that occur within the