Merck
606510
Sigma-Aldrich
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methoxy(benzene-13C6)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
125.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)