Merck
579777
Sigma-Aldrich
Anisole-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Methoxy(benzene-1-13C)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
Klucz InChI
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.