Kluczowe dokumenty
934135
TissueFab® Sodium Persulfate Solution
low endotoxin
Synonim(y):
Sodium persulfate, SPS, SPS Crosslinker, Sodium peroxodisulfate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Low Endotoxin, low bioburden: Endotoxins have been demonstrated negatively impact cellular growth, morphology, differentiation, inflammation and protein expression. Bioburden is defined as the number of contaminated organisms found in a given amount of material. We test each lot for endotoxins as well as total bioburden (aerobic and fungal) to minimize unwanted interactions. For more information: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)