Kluczowe dokumenty
0036-BP
Sigma-Aldrich
3`SLN-C3-PAA-biot
Synonim(y):
3 Koniugat sialil-laktoza-N-C3-propyloamina-kwas akrylowy-biotyna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
carrier
PAA carrier
białko sprzężone
biotin conjugate
linia produktu
BP-Series
Próba
95% (H-NMR)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Biotin ligand density
metody
flow cytometry: suitable
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
Zastosowanie
histochemistry
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Seria BP: Biotynylowane sondy polimerowe
Ta seria sond glikokoniugatowych obejmuje sole HOCH2CH2NH3+ dla cukrów kwaśnych. Powinowactwo tych sond jestod 102 do105 razy wyższe niż odpowiadających im wolnych cukrów. Ramię dystansowe to zwykle -(CH2)3-, podczas gdy ramię dystansowe dla biotyny to -(CH2)6-. Elastyczny łańcuch polimerowy zachowuje się jak dodatkowa przekładka.
Stosowany jako nośnik o wysokiej masie cząsteczkowej, poli[N-(2-hydroksyetylo)akrylamid], w skrócie PAA, ma
niską niespecyficzną sorpcję i jest stabilny na działanie chemiczne i proteolityczne.
Zastosowanie
Glikokoniugaty są wykorzystywane do badania funkcji węglowodanów, białek wiążących węglowodany w procesach biologicznych oraz do odkrywania nowych interakcji, w których pośredniczą węglowodany.
Uwaga dotycząca przygotowania
Czystość: syntetyczne glikozydy ω-aminoalkilowe stosowane do sprzęgania z polimerem mają czystość >95% (HPLC i 1H-NMR).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)