Merck
926019
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink kit
(Gel)ma Fibronection -Vis/405 nm, low endotoxin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Formularz
viscous liquid (gel)
rozmiar
10 mL
zanieczyszczenia
<5 cfu/mL Bioburden
<50 EU/mL Endotoxin
kolor
pale yellow to colorless
pH
6.5-7.5
lepkość
3-30 cP
Zastosowanie
3D bioprinting
Opis ogólny
Metakryloil żelatyny (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Fibronektyna jest wielofunkcyjną glikoproteiną, która występuje w dwóch głównych izoformach, jednej rozpuszczalnej i jednej nierozpuszczalnej. Pierwsza z nich jest obecna w osoczu, podczas gdy nierozpuszczalna forma znajduje się w tkankach i macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) chrząstki. Wiadomo, że fibronektyna zawiera sekwencje wiążące integryny, które ułatwiają interakcje między komórkami a macierzą.
Zastosowanie
Dodanie fotosieciujących metakryloamidowych grup funkcyjnych do GelMA umożliwia syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek. Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku tkanek osteogennych [1], chondrogennych [2-3], wątrobowych [4-6], adipogennych [7], naczyniotwórczych [8], nabłonkowych [6], śródbłonkowych [9-10], zastawek serca [11], skóry [12], nowotworów [10] oraz innych tkanek i konstruktów. Fibronektyna odgrywa istotną rolę w wielu funkcjach biologicznych, takich jak angiogeneza, migracja i różnicowanie komórek oraz gojenie się ran. Fibronektyna została wykorzystana w inżynierii tkankowej do gojenia ran i angiogenezy [13], naprawy kości [14] i badania mechanotransdukcji [15].
Cechy i korzyści
Oprócz szybkiego żelowania, grupa funkcyjna metakrylamidu może być również wykorzystywana do kontrolowania parametrów fizycznych hydrożeli, takich jak wielkość porów, szybkość degradacji i współczynnik pęcznienia. Czasową i przestrzenną kontrolę reakcji sieciowania można uzyskać poprzez dostosowanie stopnia funkcjonalizacji i warunków polimeryzacji, co pozwala na wytwarzanie hydrożeli o unikalnych wzorach, strukturach 3D i morfologiach.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)