Kluczowe dokumenty
927074
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink kit
(Gel)ma Fibrin (Vis/405), low endotoxin
Synonim(y):
Fibryna, Fibrynogen, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny, Trombina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
(Solid chunks, fibers or powder)
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden (Fungal)
<10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<125 EU/g Endotoxin
kolor
, Pale white to colorless
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (Vis/405), low endotoxin to gotowy do użycia bioink, który został opracowany z myślą o wysokiej żywotności komórek, osteoindukcji i wierności drukowania i jest przeznaczony do biodruku 3D opartego na wytłaczaniu, a następnie sieciowaniu za pomocą ekspozycji na światło widzialne 405 nm.TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (Vis/405), o niskiej zawartości endotoksyny, może być stosowany z większością biodrukarek opartych na ekstruzji, jest biodegradowalny i kompatybilny z ludzkimi fibroblastami skórnymi (HDF). Zestaw biokomponentów TissueFab® - (Gel)ma Fibrin (Vis/405) o niskiej zawartości endotoksyny umożliwia precyzyjne wytwarzanie osteogenicznych modeli komórkowych 3D i konstruktów tkankowych do badań w dziedzinie biologii komórek 3D, inżynierii tkankowej, modeli tkankowych in vitro i medycyny regeneracyjnej.
Protokół można znaleźć w sekcji "Więcej dokumentów" na dole strony.
TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (Vis/405), low endotoxin zawiera:
2- 500 mg liofilizowanych składników tuszu
1- liofilizowana trombina w proszku
1- 10 ml buforu HEPES.
Metakryloil żelatyny (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy pozakomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Fibrynogen jest rozpuszczalną glikoproteiną wytwarzaną przez wątrobę. Może być emzymatycznie polimeryzowany do monomerów fibryny przez trombinę, a następnie do skrzepu krwi na bazie fibryny podczas krzepnięcia krwi. Dzięki wielu miejscom wiążącym komórki, takim jak RGD (Arg-Gly-Asp), fibryna odgrywa ważną rolę w interakcji komórka-matryca, może promować adhezję, proliferację i migrację komórek.
Zastosowanie
Dodanie fotosieciowalnych grup funkcyjnych metakrylamidu do GelMA umożliwia syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek. Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku osteogennego , chondrogennego , wątrobowego , adipogennego , naczyniowego , nabłonkowego , śródbłonkowego , zastawki serca , skóry , guza oraz innych tkanek i konstrukcji. Fibrynogen i fibryna są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej do gojenia ran , regeneracji neuronów, wytwarzania kości i unaczynienia itp.
Cechy i korzyści
Oprócz szybkiego żelowania, grupa funkcyjna metakrylamidu może być również wykorzystywana do kontrolowania parametrów fizycznych hydrożeli, takich jak wielkość porów, szybkość degradacji i współczynnik pęcznienia. Czasową i przestrzenną kontrolę reakcji sieciowania można uzyskać poprzez dostosowanie stopnia funkcjonalizacji i warunków polimeryzacji, co pozwala na wytwarzanie hydrożeli o unikalnych wzorach, strukturach 3D i morfologiach.
Niska zawartość endotoksyn, niskie obciążenie biologiczne: Wykazano, że endotoksyny mają negatywny wpływ na wzrost komórek, morfologię, różnicowanie, stan zapalny i ekspresję białek. Obciążenie biologiczne definiuje się jako liczbę skażonych organizmów znalezionych w danej ilości materiału. Testujemy każdą partię pod kątem endotoksyn, a także całkowitego obciążenia biologicznego (tlenowego i grzybiczego), aby zminimalizować niepożądane interakcje. Więcej informacji: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily Abelseth et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(1), 234-243 (2019-01-14)
3D bioprinting offers the opportunity to automate the process of tissue engineering, which combines biomaterial scaffolds and cells to generate substitutes for diseased or damaged tissues. These bioprinting methods construct tissue replacements by positioning cells encapsulated in bioinks into specific
N Laurens et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(5), 932-939 (2006-05-13)
Fibrinogen and fibrin play an important role in blood clotting, fibrinolysis, cellular and matrix interactions, inflammation, wound healing, angiogenesis, and neoplasia. The contribution of fibrin(ogen) to these processes largely depends not only on the characteristics of the fibrin(ogen) itself, but
Y Shi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(3), 035008-035008 (2018-01-09)
Three-dimensional bioprinting is an emerging technology for fabricating living 3D constructs, and it has shown great promise in tissue engineering. Bioinks are scaffold materials mixed with cells used by 3D bioprinting to form a required cell-laden structure. In this paper
Wanjun Liu et al.
Advanced healthcare materials, 6(12) (2017-05-04)
Bioprinting is an emerging technique for the fabrication of 3D cell-laden constructs. However, the progress for generating a 3D complex physiological microenvironment has been hampered by a lack of advanced cell-responsive bioinks that enable bioprinting with high structural fidelity, particularly
B Duan et al.
Acta biomaterialia, 10(5), 1836-1846 (2013-12-18)
Tissue engineering has great potential to provide a functional de novo living valve replacement, capable of integration with host tissue and growth. Among various valve conduit fabrication techniques, three-dimensional (3-D) bioprinting enables deposition of cells and hydrogels into 3-D constructs