Kluczowe dokumenty
10602400001
Roche
Thrombin
from human plasma
Synonim(y):
coagulation factor Iia, thrombin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human plasma
Poziom jakości
Postać
lyophilized
aktywność właściwa
~120 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym TH as the substrate.)
masa cząsteczkowa
Mr ~33.6 kDa
opakowanie
pkg of 20 U
producent / nazwa handlowa
Roche
optymalne pH
8.2-9.0
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inhibitors: DFP, TLCK, PMSF, benzamidine, α1-antitrypsin, α2-macroglobulin, antithrombin III heparin, hirudin, and APMSF
Rekonstytucja
Important note:
Use plastic vials and pipettes because thrombin will be adsorbed to glass surfaces!
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash