Kluczowe dokumenty
T6634
Thrombin from bovine plasma
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Factor IIa
About This Item
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
aktywność właściwa
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
masa cząsteczkowa
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
cow ... F2(280685)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Czynnik trombinowy IIa jest endolityczną proteazą serynową, która selektywnie rozszczepia wiązania Arg--Gly fibrynogenu, tworząc fibrynę i uwalniając fibrynopeptydy A i B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.