Kluczowe dokumenty
925055
Sigma-Aldrich
TissueFab® GelAlg − LAP Bioink
low endotoxin, 0.2 μm filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Synonim(y):
Biokomponent żelMA-alginian
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
viscous liquid (gel)
zanieczyszczenia
<5 cfu/mL Bioburden
<50 EU/mL Endotoxin
kolor
pale yellow to colorless
pH
6.5-7.5
lepkość
10-40 cP
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Metakryloil żelatyny (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej.
Alginian jest naturalnie występującym polimerem szeroko stosowanym w aplikacjach do biodruku, ponieważ jego drukowalność można łatwo modyfikować poprzez zmianę gęstości polimeru i sieciowanie z dodatkiem chlorku wapnia (CaCl2). Alginian jest często łączony z żelatyną w celu ułatwienia adhezji i różnicowania komórek.
Czasową i przestrzenną kontrolę reakcji sieciowania można uzyskać poprzez dostosowanie stopnia funkcjonalizacji i warunków polimeryzacji, co pozwala na wytwarzanie hydrożeli o unikalnych wzorach, strukturach 3D i morfologiach.
Zastosowanie
Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane w następujących zastosowaniach biodruku:
  • osteogennym [1],
  • chondrogenne [2] [3],
  • wątrobowe [4] [5] [6],
  • adipogenne [7]
  • naczyniotwórcze [8],
  • nabłonkowe [6],
  • śródbłonkowy [9] [10],
  • zastawki serca [11]
  • skóry [12],
  • nowotwory [10]
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia formuła zoptymalizowana pod kątem wysokiej wierności druku i żywotności komórek, eliminująca długotrwały proces opracowywania formuły biokomponentu.
  • Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naukowców MilliporeSigma 3D Bioprinting, nie wymagające wcześniejszego doświadczenia w bioprintingu 3D.
  • Odpowiedni dla różnych modeli biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu
  • Grupa funkcyjna metakrylamidu może być również wykorzystywana do kontrolowania parametrów fizycznych hydrożelu, takich jak wielkość porów, szybkość degradacji i współczynnik pęcznienia.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liliang Ouyang et al.
Biofabrication, 8(3), 035020-035020 (2016-09-17)
3D cell printing is an emerging technology for fabricating complex cell-laden constructs with precise and pre-designed geometry, structure and composition to overcome the limitations of 2D cell culture and conventional tissue engineering scaffold technology. This technology enables spatial manipulation of
Wanjun Liu et al.
Advanced healthcare materials, 6(12) (2017-05-04)
Bioprinting is an emerging technique for the fabrication of 3D cell-laden constructs. However, the progress for generating a 3D complex physiological microenvironment has been hampered by a lack of advanced cell-responsive bioinks that enable bioprinting with high structural fidelity, particularly
B Duan et al.
Acta biomaterialia, 10(5), 1836-1846 (2013-12-18)
Tissue engineering has great potential to provide a functional de novo living valve replacement, capable of integration with host tissue and growth. Among various valve conduit fabrication techniques, three-dimensional (3-D) bioprinting enables deposition of cells and hydrogels into 3-D constructs
Birgit Huber et al.
Journal of biomaterials applications, 30(6), 699-710 (2015-05-29)
In vitro engineering of autologous fatty tissue constructs is still a major challenge for the treatment of congenital deformities, tumor resections or high-graded burns. In this study, we evaluated the suitability of photo-crosslinkable methacrylated gelatin (GM) and mature adipocytes as components
Wanjun Liu et al.
Biofabrication, 10(2), 024102-024102 (2017-11-28)
Bioinks with shear-thinning/rapid solidification properties and strong mechanics are usually needed for the bioprinting of three-dimensional (3D) cell-laden constructs. As such, it remains challenging to generate soft constructs from bioinks at low concentrations that are favorable for cellular activities. Herein