Kluczowe dokumenty
915726
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink Conductive
UV/365 nm
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, GelMA, TissueFab
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
opis
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Poziom jakości
Formularz
gel form (viscous)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
black
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TissueFab®- Bioink GelMA-Conductive-UV to bioink przewodzący prąd elektryczny do zastosowań w biodruku 3D. Jest przeznaczony do generowania idealnych środowisk komórkowych dla komórek nerwowych, mięśniowych i sercowych, które umożliwiają im przesyłanie sygnałów elektrycznych, poprawiając komunikację komórkową i zdolność do tworzenia sieci. Jest on oparty na systemie hydrożelu żelatynowo-metakryloilowego (GelMA). Nanorurki węglowe (CNT) są wbudowane w celu wprowadzenia przewodnictwa, jednocześnie poprawiając właściwości mechaniczne hydrożeli GelMA.
Opakowanie
Produkt zawiera 10 ml roztworu zapakowanego w szklaną butelkę.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.